Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
OR46230-100G OR46230-25G OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA 87 CHF
APOSOR46230-100G APOSOR46230-25G APOSOR46230-500G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Methyl-2,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Melting Pt: 116…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002276
CAS-Nummer: 2150-47-2