4-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridylamine, 3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine, 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinamine
OR46206-25G OR46206-5G
APOSOR46206-25GEA 567 CHF
APOSOR46206-25G APOSOR46206-5G
4-Amino-3-brom-2-chlorpyridin
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Melting Pt: 148…153 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09263478
CAS-Nummer: 215364-85-5