Methyl-4-(cyanmethyl)benzoat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46202-25G
OR46202-5G
APOSOR46202-25GEA
56.7
CHF
APOSOR46202-25G
APOSOR46202-5G
Methyl-4-(cyanmethyl)benzoat 97+%
Methyl-4-(cyanmethyl)benzoat
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Siedepunkt: 110 °C/0,23mmHg Melting Pt: 55…58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060695 CAS-Nummer: 76469-88-0 |