4-(Methylsulfonyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
OR46201-10G OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-10GEA 0 CHF
APOSOR46201-10G APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid 97%
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Formel: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.13
Melting Pt: 82…86 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00185849
CAS-Nummer: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III