3-Chlor-5-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR46150-100MG OR46150-1G OR46150-250MG
APOSOR46150-100MGEA 99.3 CHF
APOSOR46150-100MG APOSOR46150-1G APOSOR46150-250MG
3-Chlor-5-iodpyridin
3-Chloro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
MW: 239,4415 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235133
CAS-Nummer: 77332-90-2