4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
OR4613-5G
OR4613-1G
OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA
191
CHF
APOSOR4613-5G
APOSOR4613-1G
APOSOR4613-25G
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
4-Brom-2-methyl-6-nitroanilin
Formel:
C₇H₇BrN₂O₂ MW: 231,05 g/mol Melting Pt: 143 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052919 CAS-Nummer: 77811-44-0 |