5-Methoxypyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxy-5-methoxypyridine
OR46115-5G
APOSOR46115-5GEA 103 CHF
APOSOR46115-5G
5-Methoxypyridin-3-ol
5-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C6H7NO2
MW: 125,1300 g/mol
Melting Pt: 147.5…148.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797672
CAS-Nummer: 109345-94-0