4-Formyl-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46110-1G OR46110-5G
APOSOR46110-1GEA 55.7 CHF
APOSOR46110-1G APOSOR46110-5G
4-Formyl-2-methoxypyridin 98%
4-Formyl-2-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Melting Pt: 36 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06410680
CAS-Nummer: 72716-87-1