2,6-Dichlornicotinaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46107-25G OR46107-5G OR46107-1G
APOSOR46107-25GEA 65.3 CHF
APOSOR46107-25G APOSOR46107-5G APOSOR46107-1G
2,6-Dichlornicotinaldehyd
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Siedepunkt: 95 °C/3mmHg
Melting Pt: 74…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369746
CAS-Nummer: 55304-73-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III