3-Brom-4-chlor-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46093-100G
OR46093-25G
OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA
1040
CHF
APOSOR46093-100G
APOSOR46093-25G
APOSOR46093-5G
3-Brom-4-chlor-5-nitropyridin
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ Melting Pt: 49…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368836 CAS-Nummer: 31872-63-6 |