3-Brom-5-iodanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46092-1G OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA 161 CHF
APOSOR46092-1G APOSOR46092-5G
3-Brom-5-iodanisol
3-Brom-5-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12547766
CAS-Nummer: 915412-18-9