5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46088-1G
OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA
26.2
CHF
APOSOR46088-1G
APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₈BrN MW: 186,0491 g/mol Siedepunkt: 40 °C/0.3mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656270 CAS-Nummer: 27063-90-7 |