(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4608-5G OR4608-25G
APOSOR4608-5GEA 280 CHF
APOSOR4608-5G APOSOR4608-25G
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidin
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 70…72 °C/40mmHg
Melting Pt: 52…57 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082748
CAS-Nummer: 114636-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III