3-Methylcrotonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 26.2 CHF
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
3-Methylcrotonsäure 98%
3-Methylcrotonsäure
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C
Melting Pt: 65…70 °C
Dichte: 1.969 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93.4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004366
CAS-Nummer: 541-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III