2-Chlor-3,4-pyridindiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,4-Diamino-2-chloropyridine, 2-Chloropyridine-3,4-diamine
OR46057-25G
APOSOR46057-25GEA
149
CHF
APOSOR46057-25G
2-Chlor-3,4-pyridindiamin
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Formel:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,5742 g/mol Melting Pt: 158…163 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363739 CAS-Nummer: 39217-08-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |