(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-4-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
OR4605-1G OR4605-5G OR4605-10G
APOSOR4605-1GEA 166 CHF
APOSOR4605-1G APOSOR4605-5G APOSOR4605-10G
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, technische Qualität
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102.089 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C/0.3mmHg
Dichte: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00211248
CAS-Nummer: 58081-05-3