4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester, 4-Benzyl N-Boc-L-aspartate, Boc-Asp(Obzl)-OH, Boc-Asp(OBzl)-OH, N-Boc-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid 4-Benzyl Ester
OR46046-100G
APOSOR46046-100GEA 78.4 CHF
APOSOR46046-100G
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formel: C₁₆H₂₁NO₆
MW: 323,35 g/mol
Melting Pt: 98…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065564
CAS-Nummer: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8