5-Bromthiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 26.2 CHF
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromthiazol 97%
5-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C/18mmHg
Dichte: 1.835 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 76.7 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787394
CAS-Nummer: 3034-55-7