2-Brom-6-chlorbenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 513 CHF
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Brom-6-chlorbenzaldehyd 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Melting Pt: 78…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00266792
CAS-Nummer: 64622-16-8