3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Dichloro-4-formylpyridine, 3,5-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde, 3,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR46033-1G
OR46033-25G
OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA
26.2
CHF
APOSOR46033-1G
APOSOR46033-25G
APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Formel:
C₆H₃Cl₂NO MW: 176,00 g/mol Melting Pt: 75…79 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039921 CAS-Nummer: 136590-83-5 |