(3S)-Tetrahydro-3-furanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 36.7 CHF
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(3S)-Tetrahydro-3-furanol 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 80 °C/15mmHg
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064327
CAS-Nummer: 86087-23-2