Ethyl-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
OR46025-100G
OR46025-25G
OR46025-5G
APOSOR46025-100GEA
110
CHF
APOSOR46025-100G
APOSOR46025-25G
APOSOR46025-5G
Ethyl-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetat
Ethyl-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate
Formel:
C₇H₉NO₄S MW: 200,2150 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00010414 CAS-Nummer: 64987-08-2 |