(Chlormethyl)cyclopropan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cyclopropyl methyl chloride
OR460074-25G
APOSOR460074-25GEA 103 CHF
APOSOR460074-25G
(Chlormethyl)cyclopropan 95%
(Chlormethyl)cyclopropan
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –2 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001307
CAS-Nummer: 5911-08-0
UN: 1993
ADR: 3,II