1-Chlor-2,2-dimethylpropan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
OR460072-100G OR460072-25G
APOSOR460072-100GEA 567 CHF
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G
1-Chlor-2,2-dimethylpropan
1-Chlor-2,2-dimethylpropan
Formel: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.866 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –9 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000941
CAS-Nummer: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II