1-Brombutan
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR460056-100GEA 102 CHF
APOSOR460056-100G
1-Brombutan
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C
Melting Pt: –112 °C
Dichte: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
UN: 1126
ADR: 3,II