2-Iodbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Iodobenzoylchloride, o-Iodobenzoyl chloride
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 342 CHF
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
2-Iodbenzoylchlorid
2-Iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001040
CAS-Nummer: 609-67-6