Tetrachlorethylen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: EthylentetrachloridPerchlorethylenTetrachlorethen
APOSOR460052-1KGEA 176 CHF
APOSOR460052-1KG
Tetrachlorethylen 99%
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Siedepunkt: 121 °C
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III