3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR460040-100G OR460040-25G OR460040-5G
APOSOR460040-100GEA 68.7 CHF
APOSOR460040-100G APOSOR460040-25G APOSOR460040-5G
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012772
CAS-Nummer: 64051-79-2