2-Chlorbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 87.2 CHF
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Chlorbutan
2-Chlorbutan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Siedepunkt: 68…70 °C
Melting Pt: –140 °C
Dichte: 0.873 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000871
CAS-Nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
UN: 1127
ADR: 3,II