(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
OR4581-25G
OR4581-5G
OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA
40.1
CHF
APOSOR4581-25G
APOSOR4581-5G
APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201.27 g/mol Melting Pt: 34…40 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115307 CAS-Nummer: 143900-44-1 |