2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-piperazincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
OR4569-1G
OR4569-5G
APOSOR4569-1GEA
26.2
CHF
APOSOR4569-1G
APOSOR4569-5G
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-piperazincarboxylat
1-Boc-3-oxopiperazine
Formel:
C₉H₁₆N₂O₃ MW: 200,238 g/mol Melting Pt: 156…160 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02181069 CAS-Nummer: 76003-29-7 |