2'-Benzyloxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-[2-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4566-25G OR4566-5G
APOSOR4566-25GEA 719 CHF
APOSOR4566-25G APOSOR4566-5G
2'-Benzyloxyacetophenon
2'-Benzyloxyacetophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226.27 g/mol
Melting Pt: 38…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017240
CAS-Nummer: 31165-67-0