Ethylpicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 80.1 CHF
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Ethylpicolinat
Ethylpicolinat
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 240…241 °C
Melting Pt: 44256 °C
Dichte: 1.119 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006292
CAS-Nummer: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0