3-Chlorbenzoylchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 34.4 CHF
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
3-Chlorbenzoylchlorid 99%
3-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 224…225 °C
Dichte: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000671
CAS-Nummer: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II