3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452206-1G
OR452206-500MG
APOSOR452206-1GEA
681
CHF
APOSOR452206-1G
APOSOR452206-500MG
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
3-(4-Methylphenoxy)piperidine
Formel:
C₁₂H₁₇NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08061070 CAS-Nummer: 63843-39-0 |