3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452125-1G OR452125-500MG
APOSOR452125-1GEA 471 CHF
APOSOR452125-1G APOSOR452125-500MG
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08166754
CAS-Nummer: 688809-97-4