tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452116-1G
OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA
627
CHF
APOSOR452116-1G
APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂ MW: 185.27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11867900 CAS-Nummer: 147202-35-5 |