N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452101-1G OR452101-500MG
APOSOR452101-1GEA 534 CHF
APOSOR452101-1G APOSOR452101-500MG
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₇H₁₅ClN₂O
MW: 178,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13562148
CAS-Nummer: 1246172-31-5