Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 59.2 CHF
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234,21 g/mol
Melting Pt: 149…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174422
CAS-Nummer: 1084-45-3