3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452074-1G
OR452074-250MG
OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA
784
CHF
APOSOR452074-1G
APOSOR452074-250MG
APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄ClNO MW: 199,68 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16613952 CAS-Nummer: 1228070-90-3 |