(3,4-Dichlorphenoxy)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-D, 2-(3,4-Dichlorophenoxy)acetic acid
OR452057-5G
APOSOR452057-5GEA 85.4 CHF
APOSOR452057-5G
(3,4-Dichlorphenoxy)essigsäure 97%
(3,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221,04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004303
CAS-Nummer: 588-22-7