Fmoc-DL-β-leucine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Fmoc-amino)-4-methylpentanoic acid
OR452042-1G OR452042-500MG
APOSOR452042-1GEA 706 CHF
APOSOR452042-1G APOSOR452042-500MG
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fmoc-DL-beta-leucine
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,42 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863209
CAS-Nummer: 282524-93-0