(±)-3-Buten-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
OR451801-25G
APOSOR451801-25GEA
108
CHF
APOSOR451801-25G
(±)-3-Buten-2-ol
(±)-3-Buten-2-ol
Formel:
C₄H₈O MW: 72,11 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004543 CAS-Nummer: 598-32-3 |