1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451448-1G OR451448-5G
APOSOR451448-1GEA 236 CHF
APOSOR451448-1G APOSOR451448-5G
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505336
CAS-Nummer: 165552-33-0