(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451442-1G
OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA
80.1
CHF
APOSOR451442-1G
APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₂ClNS MW: 213,73 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03306023 CAS-Nummer: 849776-43-8 |