(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451438-1G OR451438-5G
APOSOR451438-1GEA 131 CHF
APOSOR451438-1G APOSOR451438-5G
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formel: C₅H₄N₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04969694
CAS-Nummer: 1006956-03-1