4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451435-1G OR451435-25G OR451435-5G
APOSOR451435-1GEA 27.9 CHF
APOSOR451435-1G APOSOR451435-25G APOSOR451435-5G
4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd
4-Brom-1-ethyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd
Formel: C₆H₇BrN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419804
CAS-Nummer: 1001519-36-3