1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR451433-1G
OR451433-5G
APOSOR451433-1GEA
418
CHF
APOSOR451433-1G
APOSOR451433-5G
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Formel:
C₈H₁₈N₂ MW: 142.25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318922 CAS-Nummer: 34217-60-2 UN: 2735 ADR: 8 III |