1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 57.5 CHF
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₆H₈ClN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04968629
CAS-Nummer: 51355-91-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III