5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 38.3 CHF
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Formel: C₉H₈BrClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00457010
CAS-Nummer: 297760-76-0